Imprimer
Oleyl acetate >60.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic Acid Oleyl Ester
A0934-25ML A0934-500ML
TCIAA0934-25MLEA 22 EUR
TCIAA0934-25ML TCIAA0934-500ML
Oleyl acetate >60.0% (par GC)
Oleyl acetate
Formule: C₂₀H₃₈O₂
MW: 310.52 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point d'éclair: 190°C
Numéro MDL: MFCD00056326
Numéro CAS: 693-80-1
EINECS: 211-759-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %