Imprimer
2-(Dimethylamino)ethyl acetate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
A0929-25ML A0929-500ML
TCIAA0929-25MLEA 36.3 EUR
TCIAA0929-25ML TCIAA0929-500ML
2-(Dimethylamino)ethyl acetate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00041912
Numéro CAS: 1421-89-2
EINECS: 215-827-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %