4,5-Dihydro-1,3-oxazol-2-amine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4,5-Dihydrooxazol-2-amine hydrochloride
A0923-25G
A0923-5G
TCIAA0923-25GEA
951
EUR
TCIAA0923-25G
TCIAA0923-5G
4,5-Dihydro-1,3-oxazol-2-amine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,5-Dihydro-1,3-oxazol-2-amine chlorhydrate
Formule:
C₃H₆N₂O MW: 122.55 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00060178 Numéro CAS: 375855-07-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 114.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |