Imprimer
Aminoacetonitrile sulphate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0912-25G A0912-500G
TCIAA0912-25GEA 30.8 EUR
TCIAA0912-25G TCIAA0912-500G
Aminoacetonitrile sulphate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Aminoacetonitrile sulphate
Formule: C₄H₁₀N₄O₄S
Numéro MDL: MFCD00012851
Numéro CAS: 5466-22-8
EINECS: 226-772-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00412
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity