Imprimer
DL-Adrenaline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0909-25G A0909-5G
TCIAA0909-25GEA 357 EUR
TCIAA0909-25G TCIAA0909-5G
DL-Adrenaline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-Adrenaline hydrochloride
Formule: C₉H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00050562
Numéro CAS: 329-63-5
EINECS: 206-346-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03619
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency