Imprimer
Cinnamyl acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0901-25ML A0901-500ML
TCIAA0901-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0901-25ML TCIAA0901-500ML
Cinnamyl acetate ≥97.0% (par GC)
Cinnamyl acetate
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00008722
Numéro CAS: 103-54-8
EINECS: 203-121-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %