Imprimer
Methyl-DL-2-aminobutyrate hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
A0893-25G A0893-5G
TCIAA0893-25GEA 310 EUR
TCIAA0893-25G TCIAA0893-5G
Methyl-DL-2-aminobutyrate hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Methyl-DL-2-aminobutyrate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00058295
Numéro CAS: 7682-18-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency