Imprimer
N-Acetyl-L-histidine monohydrate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A0873-1G A0873-25G
TCIAA0873-1GEA 18.7 EUR
TCIAA0873-1G TCIAA0873-25G
N-Acetyl-L-histidine monohydrate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Acetyl-L-histidine monohydrate
Formule: C₈H₁₁N₃O₃·H₂O
Numéro MDL: MFCD00149320
Numéro CAS: 39145-52-3
EINECS: 219-678-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +44.0 to +49.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency