Imprimer
N-Acetyl-DL-2-aminobutyric acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0853-25G A0853-5G
TCIAA0853-25GEA 253 EUR
TCIAA0853-25G TCIAA0853-5G
N-Acetyl-DL-2-aminobutyric acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-DL-2-aminobutyric acid
Formule: C₆H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00020430
Numéro CAS: 7211-57-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C