Imprimer
1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0833-25ML A0833-500ML
TCIAA0833-25MLEA 63.8 EUR
TCIAA0833-25ML TCIAA0833-500ML
1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine
Formule: C₉H₂₀N₂
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00006517
Numéro CAS: 25560-00-3
EINECS: 247-102-3
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %