Imprimer
Ethyl DL-3-acetoxybutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DL-3-Acetoxybutyric Acid Ethyl Ester
A0831-25ML A0831-5ML
TCIAA0831-25MLEA 105 EUR
TCIAA0831-25ML TCIAA0831-5ML
Ethyl DL-3-acetoxybutyrate ≥98.0% (par GC)
Ethyl DL-3-acetoxybutyrate
Formule: C₈H₁₄O₄
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD00059378
Numéro CAS: 27846-49-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %