Imprimer
1-(Carbamoylmethyl)pyridinium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Amino-2-oxoethyl)pyridin-1-ium chloride
A0829-25G A0829-5G
TCIAA0829-25GEA 90.2 EUR
TCIAA0829-25G TCIAA0829-5G
1-(Carbamoylmethyl)pyridinium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(Carbamoylmethyl)pyridinium chloride
Formule: C₇H₉ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00032002
Numéro CAS: 41220-29-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %