Imprimer
Isoamyl acetoacetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopentyl Acetoacetate, Acetoacetic Acid Isoamyl Ester
A0812-25ML A0812-500ML
TCIAA0812-25MLEA 44 EUR
TCIAA0812-25ML TCIAA0812-500ML
Isoamyl acetoacetate ≥97.0% (par GC)
Isoamyl acetoacetate
Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172.22 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00059355
Numéro CAS: 2308-18-1
EINECS: 218-991-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %