Imprimer
Atropine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (+/-)-Hyoscyamine, Tropine DL-tropate
A0754-25G A0754-5G
TCIAA0754-25GEA 479 EUR
TCIAA0754-25G TCIAA0754-5G
Atropine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Atropine
Formule: C₁₇H₂₃NO₃
MW: 289.38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022622
Numéro CAS: 51-55-8
EINECS: 200-104-8
ONU: 1544
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00875
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency