Imprimer
N-Acetyl-DL-norleucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0750-1G A0750-25G
TCIAA0750-1GEA 17.6 EUR
TCIAA0750-1G TCIAA0750-25G
N-Acetyl-DL-norleucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-DL-norleucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00037272
Numéro CAS: 7682-16-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency