Imprimer
Acide 3-aminocyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid, 3-AminocyclohexanecarboxylicAcid, 3-Aminocyclohexanecarboxylic acid (cis- and trans- mixture)
A0749-25G A0749-5G
TCIAA0749-25GEA 245 EUR
TCIAA0749-25G TCIAA0749-5G
Acide 3-aminocyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-aminocyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Formule: C₇H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00059562
Numéro CAS: 25912-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48517bc66c9e6a999a73099613b229721effddb9&vid=48517bc66c9e6a999a73099613b229721effddb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %