Imprimer
N-Acetyl-DL-histidine monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ac-DL-His-OH·H2O
A0698-1G A0698-5G
TCIAA0698-1GEA 37.4 EUR
TCIAA0698-1G TCIAA0698-5G
N-Acetyl-DL-histidine monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Acetyl-DL-histidine monohydrate
Formule: C₈H₁₃N₃O₄
MW: 215.2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065961
Numéro CAS: 213178-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8521587a111e3d195feef8a70ae3b15bd238bc1a&vid=31e71d94528a8d495ba58cbf5fac66babd4fe142&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 7.5 to 10.0 %