Imprimer
4-Aminocinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Aminophenyl)acrylic acid, 4-Aminocinnamic Acid, 3-(4-Aminophenyl)acrylic Acid
A0691-25G A0691-5G
TCIAA0691-25GEA 335 EUR
TCIAA0691-25G TCIAA0691-5G
4-Aminocinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Aminocinnamic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00017117
Numéro CAS: 2393-18-2
EINECS: 219-246-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in dilute HCl almost transparency