Imprimer
Acriflavine hydrochloride ≥90.0% (par HPLC) (mixture of 3,6-Diamino-10-methylacridinium Chloride Hydrochloride and 3,6-Diaminoacridine Hydrochloride)
Fournisseur: TCI
Danger
A0677-100G A0677-25G
TCIAA0677-100GEA 146 EUR
TCIAA0677-100G TCIAA0677-25G
Acriflavine hydrochloride ≥90.0% (par HPLC) (mixture of 3,6-Diamino-10-methylacridinium Chloride Hydrochloride and 3,6-Diaminoacridine Hydrochloride)
Acriflavine hydrochloride
Formule: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Numéro MDL: MFCD00069039
Numéro CAS: 69235-50-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00123
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 % (as Acriflavine Hydrochloride)