Imprimer
Ammeline ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyanurodiamide, 4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-ol, 2,4-Diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, 3,4,5,6-Tetrahydro-4,6-diimino-1,3,5-triazin-2(1H)-one
A0676.0005 A0676-25G A0676-5G
TCIAA0676.0005EA 105 EUR
TCIAA0676.0005 TCIAA0676-25G TCIAA0676-5G
Ammeline ≥95.0% (sur base azote total)
Ammeline
Formule: C₃H₅N₅O
Numéro MDL: MFCD00023186
Numéro CAS: 645-92-1
EINECS: 211-455-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Solubility in hot 1mol/L NaOH almost transparency