Imprimer
N-Acetylneuraminic acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Neu5Ac, NANA, 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-nonulopyranosonic Acid
A0639-1G A0639-100MG A0639-5G
TCIAA0639-1GEA 57.2 EUR
TCIAA0639-1G TCIAA0639-100MG TCIAA0639-5G
N-Acetylneuraminic acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetylneuraminic acid hydrate
Formule: C₁₁H₁₉NO₉
MW: 309.27 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006620
Numéro CAS: 131-48-6
EINECS: 205-023-1
Merck Index: 14,08484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8a88b4690a85304dd33b9c2bfd46b6d0e37ec91&vid=3228e0fe4a39511c991b96bb12df88b550db55e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -34.0 deg (C=1, H2O)
Water max. 12.5 %