9-Aminofluorene hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
9-Fluorenamine Hydrochloride, 9H-Fluoren-9-amine hydrochloride
A0622-25G
A0622-5G
TCIAA0622-25GEA
399
EUR
TCIAA0622-25G
TCIAA0622-5G
9-Aminofluorene hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9-Aminofluorene hydrochloride
Formule:
C₁₃H₁₁N MW: 217.70 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00012536 Numéro CAS: 5978-75-6 EINECS: 227-778-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |