Imprimer
Acid blue 119 (Alkali blue 6B)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Thionine blue, [[4-[Hydroxybis[4-(phenylamino)phenyl]methyl]phenyl]amino]benzenesulphonic acid monosodium salt, Alkali Blue 6B
A0596-1G A0596-5G
TCIAA0596-1GEA 31.9 EUR
TCIAA0596-1G TCIAA0596-5G
Acid blue 119 (Alkali blue 6B)
Acid blue 119 (Alkali blue 6B)
Formule: C₃₇H₃₀N₃NaO₄S
Numéro MDL: MFCD00083221
Numéro CAS: 1324-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Brown to Dark blue powder to crystal
Lambda max. 599.0 to 604.0 nm (MeOH)
Absorbance min. 0.400 (5mg/L, MeOH, 599.0 to 604.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %