Imprimer
Acid red 1
Fournisseur: TCI
A0585-25G A0585-500G
TCIAA0585-25GEA 25.3 EUR
TCIAA0585-25G TCIAA0585-500G
Acid red 1
Acid red 1
Formule: C₁₈H₁₅N₃O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00003954
Numéro CAS: 3734-67-6
EINECS: 223-098-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 503.0 to 507.0 nm (H2O)
Lambda max.2 530.0 to 534.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 250 (H2O, 503.0 to 507.0 nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 250 (H2O, 530.0 to 534.0 nm)