Imprimer
Acid orange 5
Fournisseur: TCI
A0576-25G A0576-100G
TCIAA0576-25GEA 62.7 EUR
TCIAA0576-25G TCIAA0576-100G
Acid orange 5
Acid orange 5
Formule: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
Numéro MDL: MFCD00038130
Numéro CAS: 554-73-4
EINECS: 209-071-4
Merck Index: 14,09776
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Lambda max. 446.0 to 450.0 nm (pH3.0)
Absorbance min. 0.270 (5 mg/L, pH 3.0, 446.0 to 450.0 nm)
Transition interval (pH) (purplish red)1.2 to 3.0 (yellow)