Imprimer
DL-Asparagine monohydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-Aspartic acid 4-amide monohydrate, H-DL-Asn-OH monohydrate, (±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide monohydrate, DL-Asparagine hydrate, H-DL-Asn-OH·H₂O, DL-2-Aminosuccinamic acid monohydrate, 2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid monohydrate
A0541-25G A0541-500G A0541-100G
TCIAA0541-25GEA 25.3 EUR
TCIAA0541-25G TCIAA0541-500G TCIAA0541-100G
DL-Asparagine monohydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Asparagine monohydrate
Formule: C₄H₈N₂O₃·H₂O
MW: 150.13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151039
Numéro CAS: 3130-87-8
EINECS: 221-521-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78d05d0cff54fa28646eabedd79483c9aa0b0640&vid=575a2241581d39d64fb2adec186801a0f3bedc9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0% (calcd.on dried substance)
Drying loss 11.5 to 12.7 %