Imprimer
p-Anisaldéhyde ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzaldehyde
A0480-25ML A0480-500ML
TCIAA0480-25MLEA 34.1 EUR
TCIAA0480-25ML TCIAA0480-500ML
p-Anisaldéhyde ≥99.0% (par GC)
p-Anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 248°C
Point d'éclair: 130°C
Numéro MDL: MFCD00003385
Numéro CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 14,00663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&vid=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %