Aminopterin hydrate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
4-Aminopteroyl-L-glutamic Acid, 4-Amino-PGA Hydrate, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid Hydrate, 4-Aminofolic acid Hydrate, Aminopterin Hydrate, 4-Aminofolic Acid, 4-Amino-PGA
A0410-25MG
A0410-100MG
TCIAA0410-25MGEA
62.7
EUR
TCIAA0410-25MG
TCIAA0410-100MG
Aminopterin hydrate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Aminopterin hydrate
Formule:
C₁₉H₂₀N₈O₅·xH₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00036692 Numéro CAS: 54-62-6 EINECS: 200-209-9 ONU: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,00472 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | +18.0 to +22.0 deg (C=1、0.1mol/LNaOH sol.) (calcd.on anh.substance) |
Water | 3.0 to 10.0 % |