Imprimer
Acide 3-amino-4-hydroxybenzènesulfonique hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0399-500G A0399-25G
TCIAA0399-500GEA 115 EUR
TCIAA0399-500G TCIAA0399-25G
Acide 3-amino-4-hydroxybenzènesulfonique hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-amino-4-hydroxybenzènesulfonique hydraté
Formule: C₆H₇NO₄S
Numéro MDL: MFCD00007696
Numéro CAS: 98-37-3
EINECS: 202-662-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 9.0 %