Imprimer
6-Amino-1-naphthol-3-sulphonic acid hydrate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0370-25G A0370-500G
TCIAA0370-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0370-25G TCIAA0370-500G
6-Amino-1-naphthol-3-sulphonic acid hydrate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Formule: C₁₀H₉NO₄S
Numéro MDL: MFCD00003970
Numéro CAS: 87-02-5
EINECS: 201-718-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 8.0 %