Imprimer
5-Amino-1-naphthol-3-sulphonic Acid Hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic Acid, M Acid
A0368-25G A0368-500G
TCIAA0368-25GEA 71.5 EUR
TCIAA0368-25G TCIAA0368-500G
5-Amino-1-naphthol-3-sulphonic Acid Hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-Amino-1-naphthol-3-sulphonic Acid Hydrate
Formule: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035712
Numéro CAS: 489-78-1
EINECS: 207-700-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.0 to 10.0 %