Imprimer
1-Amino-8-naphthol-2,4-disulphonic acid monosodium salt hydrate ≥85.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A0363-25G A0363-500G
TCIAA0363-25GEA 106 EUR
TCIAA0363-25G TCIAA0363-500G
1-Amino-8-naphthol-2,4-disulphonic acid monosodium salt hydrate ≥85.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Amino-8-naphthol-2,4-disulphonic acid monosodium salt hydrate
Formule: C₁₀H₉NO₇S₂
Numéro MDL: MFCD00068275
Numéro CAS: 52789-62-5
EINECS: 258-185-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 85.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %