Imprimer
Monopotassium 7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonate Hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Potassium Hydrogen 7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonate, 7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid Monopotassium salt, 2-Naphthylamine-6,8-disulphonic acid Monopotassium salt, Amino G acid Monopotassium salt
A0337-25G A0337-500G
TCIAA0337-25GEA 25.3 EUR
TCIAA0337-25G TCIAA0337-500G
Monopotassium 7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonate Hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Monopotassium 7-amino-1,3-naphthalenedisulphonate Hydrate
Formule: C₁₀H₉NO₆S₂
MW: 341.39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064177
Numéro CAS: 842-15-9
EINECS: 212-669-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Drying loss max. 5.0 %