Imprimer
4-Méthyl-1,3-thiazol-2-amine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
A0336-25G A0336-5G
TCIAA0336-25GEA 99 EUR
TCIAA0336-25G TCIAA0336-5G
4-Méthyl-1,3-thiazol-2-amine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Méthyl-1,3-thiazol-2-amine chlorhydrate
Formule: C₄H₆N₂S
Numéro MDL: MFCD00035214
Numéro CAS: 6142-15-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency