Imprimer
2-Amino-3-hydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0315-25G A0315-500G A0315-5G
TCIAA0315-25GEA 72.6 EUR
TCIAA0315-25G TCIAA0315-500G TCIAA0315-5G
2-Amino-3-hydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-3-hydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₉NO₃
MW: 239.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059499
Numéro CAS: 117-77-1
EINECS: 204-206-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency