Imprimer
Agmatine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Amino-4-guanidobutane Sulphate, 1-(4-Aminobutyl)guanidine sulphate
A0310-1G A0310-100MG
TCIAA0310-1GEA 72.6 EUR
TCIAA0310-1G TCIAA0310-100MG
Agmatine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Agmatine sulphate
Formule: C₅H₁₄N₄
MW: 228.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013109
Numéro CAS: 2482-00-0
EINECS: 219-617-3
Merck Index: 14,00188
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency