Imprimer
ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DL-Homoserine lactone hydrobromide
A0283-1G A0283-5G
TCIAA0283-1GEA 41.8 EUR
TCIAA0283-1G TCIAA0283-5G
ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 182.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012723
Numéro CAS: 6305-38-0
EINECS: 228-614-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency