Imprimer
Sodium-4-aminobenzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0276-25G A0276-500G
TCIAA0276-25GEA 26.4 EUR
TCIAA0276-25G TCIAA0276-500G
Sodium-4-aminobenzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-4-aminobenzoate
Formule: C₇H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00064395
Numéro CAS: 555-06-6
EINECS: 209-080-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency