Imprimer
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0263-25G A0263-500G
TCIAA0263-25GEA 23.1 EUR
TCIAA0263-25G TCIAA0263-500G
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Formule: C₆H₇NO₆S₂
Numéro MDL: MFCD00078393
Numéro CAS: 24605-36-5
EINECS: 246-349-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency