Imprimer
5-Aminopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (uramil) ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Aminobarbituric acid, Uramil
A0258-25G A0258-5G
TCIAA0258-25GEA 569 EUR
TCIAA0258-25G TCIAA0258-5G
5-Aminopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (uramil) ≥95.0% (sur base azote total)
5-Aminopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (uramil)
Formule: C₄H₅N₃O₃
MW: 143.1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023873
Numéro CAS: 118-78-5
EINECS: 204-277-0
Merck Index: 14,09852
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %