Imprimer
Allyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0229-25ML A0229-500ML A0229-100ML
TCIAA0229-25MLEA 49.5 EUR
TCIAA0229-25ML TCIAA0229-500ML TCIAA0229-100ML
Allyl ether ≥98.0% (par GC)
Allyl ether
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: –7°C
Numéro MDL: MFCD00008650
Numéro CAS: 557-40-4
EINECS: 209-174-4
ONU: 2360
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00292
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %