Imprimer
DL-allo-Thréonine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) (contains Threonine)
Fournisseur: TCI
A0214-1G A0214-100MG
TCIAA0214-1GEA 259 EUR
TCIAA0214-1G TCIAA0214-100MG
DL-allo-Thréonine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) (contains Threonine)
DL-allo-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00067248
Numéro CAS: 144-98-9
EINECS: 205-645-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency