Imprimer
DL-Adrenaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0172-1G A0172-25G
TCIAA0172-1GEA 25.3 EUR
TCIAA0172-1G TCIAA0172-25G
DL-Adrenaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Adrenaline
Formule: C₉H₁₃NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063027
Numéro CAS: 329-65-7
EINECS: 206-347-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03619
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %