Imprimer
Adénine sulfate dihydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0151-25G A0151-100G
TCIAA0151-25GEA 94.6 EUR
TCIAA0151-25G TCIAA0151-100G
Adénine sulfate dihydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Adénine sulfate dihydraté
Formule: (C₅H₅N₅)₂·H₂SO₄·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00213655
Numéro CAS: 6509-19-9
EINECS: 206-286-5
Merck Index: 14,00152
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss 8.0 to 10.0 %