Imprimer
Adenine hydrochloride hemihydrate, hémihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Purin-6-amine hydrochloride hemihydrate, 1H-Purin-6-amine hydrochloride, 7H-Purin-6-amine hydrochloride hemihydrate, 6-Aminopurine Hydrochloride, Adenine Hydrochloride Hemihydrate, 6-Aminopurine hydrochloride hemihydrate, 7H-Purin-6-amine hydrochloride hydrate (2:2:1)
A0150-25G A0150-5G
TCIAA0150-25GEA 107 EUR
TCIAA0150-25G TCIAA0150-5G
Adenine hydrochloride hemihydrate, hémihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Adenine hydrochloride hemihydrate
Formule: C₅H₅N₅·HCl·½H₂O
Numéro MDL: MFCD00075782
Numéro CAS: 6055-72-7
EINECS: 220-867-0
Merck Index: 14,00152
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss 4.0 to 6.0 %