Imprimer
Methyl acetylsalicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0114-500G A0114-25G
TCIAA0114-500GEA 140 EUR
TCIAA0114-500G TCIAA0114-25G
Methyl acetylsalicylate ≥98.0% (par GC)
Methyl acetylsalicylate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00014978
Numéro CAS: 580-02-9
EINECS: 209-450-4
Merck Index: 14,06010
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C