Imprimer
Sodium 4-acetamidobenzenesulphinate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Acetamidobenzenesulfinic acid Sodium Salt Dihydrate, 4-Acetamidobenzenesulphinic Acid Sodium Salt, Sodium 4-Acetamidobenzenesulphinate Dihydrate
A0011-25G A0011-5G
TCIAA0011-25GEA 762 EUR
TCIAA0011-25G TCIAA0011-5G
Sodium 4-acetamidobenzenesulphinate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium 4-acetamidobenzenesulphinate dihydrate
Formule: C₈H₉NO₃S
MW: 221.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD04113633
Numéro CAS: 15898-43-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 98.0% (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 14.0 to 16.0 %