Acétoacétate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-45-3
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Pleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 170°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 506727
Merck Reference: 14,6009
MDL No.: MFCD00008784
Formule:
C₅H₈O₃ Point d'ébullition: 170 °C Point de fusion: –80 °C Densité: 1,076 Point d'éclair: 70 °C (158 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008784 Numéro CAS: 105-45-3 EINECS: 203-299-8 Merck Index: 14,6009 |