Imprimer
Malononitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06189.0100 8.06189.0250
8.06189.0100EA 35.6 EUR
8.06189.0100 8.06189.0250
Malononitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Malononitrile
Formule: C₃H₂N₂
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Numéro MDL: MFCD00001883
Numéro CAS: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
ONU: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 133 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 66.06 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 112 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C