Imprimer
Malononitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15046.22 A15046.06 A15046.0E A15046.36
A15046.22EA 32.5 EUR
A15046.22 A15046.06 A15046.0E A15046.36
Malononitrile ≥99%
Malononitrile
Purity: 99% CAS No.: 109-77-3 Molecular Formula: C3H2N2 Formula Weight: 66.06 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: 30-34° Boiling Point: 220-222° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 773697 Merck Reference: 14,5711 UN No.: 2647 MDL No.: MFCD00001883
Formule: C₃H₂N₂
Point d'ébullition: 220…222 °C
Point de fusion: 30…34 °C
Densité: 1,049
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001883
Numéro CAS: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
ONU: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5711